Learn More
Trans-N-Boc-4-ciano-L-prolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499307 1 g 1 g
15409317 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52563.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 273221-94-6 | C11H16N2O4 | 240.259 g/mol
trans-N-Boc-4-cyano-L-proline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La trans-N-Boc-4-ciano-L-prolina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 273221-94-6
Fórmula molecular C11H16N2O4
Peso molecular (g/mol) 240.259
Número MDL MFCD01860670
Clave InChI MIVXQYMYEMUMKK-YUMQZZPRSA-N
Sinónimo 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-cyanopyrrolidine-2-carboxylic acid, n-boc-trans-4-cyano-l-proline, trans-n-boc-4-cyano-l-proline, 4-cyano-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, boc-trans-4-cyano-l-proline, trans-n-boc-4-cyano-l-proline 250mg, 4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-cyano-l-proline
PubChem CID 17750460
Nombre IUPAC ácido (2S,4R)-4-ciano-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]pirrolidina-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-N-Boc-4-cyano-L-proline
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.26
Porcentaje de pureza 97%