Learn More
Alfa Aesar™ (+/-)-trans-N-Boc-4-(4-bromophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid, 95%
Código de producto. 15419535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15419535 1g 1 g
1 options
Código de producto. 15419535 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H52038.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-trans-N-Boc-4-(4-bromophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
CAS 1217829-96-3
Fórmula molecular C16H20BrNO4
Número MDL MFCD07363505
Cantidad 1g
Sinónimo 3r,4s-4-4-bromophenyl-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, trans-1-boc-4-4-bromophenyl-pyrrolidine-3-carboxylic acid, trans-4-4-bromophenyl-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, trans-4-4-bromophenyl-1-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, boc-+/--trans-4-4-bromophenyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3r,4s-4-4-bromophenyl-1-tert, butoxy carbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, +/--trans-n-boc-4-4-bromophenyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3r,4s-4-4-bromophenyl-1-tert-butoxycarbonyl-pyrrolidine-3-carboxylic acid
Clave InChI MXJJJGPIDKFWKX-OLZOCXBDSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C(C1)C(=O)O)C2=CC=C(C=C2)Br
Nombre IUPAC (3R,4S)-4-(4-bromophenyl)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol) 370.243
PubChem CID 44828614
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.24
Porcentaje de pureza 95%