Learn More
trans-N-Boc-4-[2-(trifluorometil)bencil]-L-prolina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15419625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15419625 1 g 1 g
15429625 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15419625 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52137.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 957311-13-6
Fórmula molecular C18H22F3NO4
Peso molecular (g/mol) 373.372
Número MDL MFCD16658835
Clave InChI LXKNKSPHSOFZBM-RISCZKNCSA-N
Sinónimo 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-2-trifluoromethyl benzyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-2-trifluoromethyl phenyl methyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-r-gamma-2-trifluoromethyl-benzyl-l-proline, boc-r-4-2-trifluoromethyl benzyl-l-proline, trans-n-boc-4-2-trifluoromethyl benzyl-l-proline, boc-r-4-2-trifluoromethyl benzyl-l-proline hplc, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-2-trifluoromethyl benzyl pyrrolidine-2-carboxylicacid, 4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-2-trifluoromethyl phenyl methyl-l-proline, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-2-trifluoromethyl-benzyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4r-1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl-4-2-trifluoromethyl phenyl methyl pyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 2762026
Nombre IUPAC ácido (2S,4R)-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]-4-[[2-(trifluorometil)fenil]metil]pirrolidina-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)CC2=CC=CC=C2C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-N-Boc-4-[2-(trifluoromethyl)benzyl]-L-proline
Punto de fusión 117°C to 119°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.37
Porcentaje de pureza 95%