Learn More
trans-N-benciloxicarbonil 3-hidroxi-2-(2-oxopropil)piperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-N-Benzyloxycarbonyl 3-Hydroxy-2-(2-oxopropyl)piperidine |
| CAS | 1091605-42-3 |
| Fórmula molecular | C16H21NO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2R,3S)-rel-3-Hydroxy-2-(2-oxopropyl)-1-piperidinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H21NO4/c1-12(18)10-14-15(19)8-5-9-17(14)16(20)21-11-13-6-3-2-4-7-13/h2-4,6-7,14-15,19H,5,8-11H2,1H3/t14-,15+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)C[C@@H]1[C@@H](O)CCCN1C(=O)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (2R,3S)-3-hidroxi-2-(2-oxopropil)piperidina-1-carboxilato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 291.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.1471 |