Learn More
trans N-bencil paroxetina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans N-Benzyl Paroxetine |
| CAS | 105813-14-7 |
| Fórmula molecular | C27 H28 F N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-1-(phenylmethyl)-, (3S,4R)-, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-1-(phenylmethyl)-, (3R,4S)-rel-(-)- (9CI), Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-1-(phenylmethyl)-, trans-(-)-, (3S,4R)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-1-(phenylmethyl)piperidine, (-)-N-Benzylparoxetine, (3S,4R)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-1-benzyl-4-(4-fluorophenyl)piperidine, N-Benzylparoxetine, trans-N-Benzylparoxetine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H28FNO2/c28-24-11-9-22(10-12-24)25-14-15-29(17-21-4-2-1-3-5-21)18-23(25)8-6-20-7-13-26-27(16-20)31-19-30-26/h1-5,7,9-13,16,23,25H,6,8,14-15,17-19H2/t23-,25+/m1/s1 |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCN(Cc3ccccc3)C[C@H]2CCc4ccc5OCOc5c4 |
| Nombre IUPAC | (3S,4R)-3-[2-(1,3-benzodioxol-5-il)etil]-1-bencil-4-(4-fluorofenil)piperidina |
| Peso molecular (g/mol) | 417.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 417.2104 |