Learn More
Clorhidrato de trans-N-(3-cloroalil)-1-(R)-aminoindano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-N-(3-Chloroallyl)-1-(R)-aminoindan Hydrochloride |
| CAS | 1175018-78-6 |
| Fórmula molecular | C12H14ClN • (HCl) |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (1R)-N-[(2E)-3-chloro-2-propen-1-yl]-2,3-dihydro-1H-Inden-1-amine Hydrochloride (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14ClN.ClH/c13-8-3-9-14-12-7-6-10-4-1-2-5-11(10)12;/h1-5,8,12,14H,6-7,9H2;1H/b8-3+;/t12-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl/C=C/CN[C@H]1C2=CC=CC=C2CC1.Cl |
| Nombre IUPAC | (R,E)-N-(3-cloroalil)-2,3-dihidro-1H-inden-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 244.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.0582 |