Learn More
Éster 2,2,2-tricloroetílico del ácido trans-N-(1E)-1,3-butadien-1-il-carbámico, TRC
Código de producto. 30340602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30340602 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30340602 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB690015500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-N-(1E)-1,3-Butadien-1-yl-carbamic Acid 2,2,2-Trichloroethyl Ester
CAS 77627-82-8
Fórmula molecular C7H8Cl3NO2
Cantidad 500 mg
Sinónimo (E)-1,3-Butadienyl-carbamic Acid 2,2,2-Trichloroethyl Ester, 2,2,2-Trichloroethyl trans-1,3-Butadiene-1-carbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8Cl3NO2/c1-2-3-4-13-6(12)11-5-7(8,9)10/h2-4H,1,5H2,(H,11,12)/b4-3+
SMILES ClC(Cl)(Cl)CNC(=O)O\C=C\C=C
Nombre IUPAC N-(2,2,2-tricloroetil)carbamato de [(1E)-buta-1,3-dienilo]
Peso molecular (g/mol) 244.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.9621
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.