Learn More
Éster 2,2,2-tricloroetílico del ácido trans-N-(1E)-1,3-butadien-1-il-carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-N-(1E)-1,3-Butadien-1-yl-carbamic Acid 2,2,2-Trichloroethyl Ester |
| CAS | 77627-82-8 |
| Fórmula molecular | C7H8Cl3NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (E)-1,3-Butadienyl-carbamic Acid 2,2,2-Trichloroethyl Ester, 2,2,2-Trichloroethyl trans-1,3-Butadiene-1-carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8Cl3NO2/c1-2-3-4-13-6(12)11-5-7(8,9)10/h2-4H,1,5H2,(H,11,12)/b4-3+ |
| SMILES | ClC(Cl)(Cl)CNC(=O)O\C=C\C=C |
| Nombre IUPAC | N-(2,2,2-tricloroetil)carbamato de [(1E)-buta-1,3-dienilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 244.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.9621 |