Learn More
crotonato de trans-metilo, 96%
Código de producto. 10091950 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10091950 5 g Frasco de vidrio 5 g
10114320 100 g Frasco de vidrio 100 g
10124320 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10091950 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 160840050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 623-43-8 | C5H8O2 | 100,12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-43-8
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.12
Número MDL MFCD00009287
Clave InChI MCVVUJPXSBQTRZ-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo methyl crotonate, e-methyl but-2-enoate, trans-methyl crotonate, methyl e-crotonate, methyl 2-butenoate, methyl trans-crotonate, 2-butenoic acid, methyl ester, 2e, trans-2-butenoic acid methyl ester, methyl trans-2-butenoate, e-crotonic acid methyl ester
PubChem CID 638132
SMILES COC(=O)\C=C\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Methyl crotonate
Nombre de nota 98%
Color Incolora
Densidad 0.9400g/mL
Punto de ebullición 120°C
Temperatura de inflamación -1°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH=CHCO2CH3
Índice de refracción 1.4230 to 1.4250
Cantidad 5 g
Beilstein 02, 410
Índice Merck 10, 2586
Gravedad específica 0.94
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Nombre IUPAC metil (2E)-but-2-enoato
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-Methyl crotonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
RU– Solo para uso en investigación