Learn More
trans-metil-2-butenal, TRC
Código de producto. 30471997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471997 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30471997 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2942951G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Methyl-2-butenal
CAS 497-03-0
Fórmula molecular C5H8O
Cantidad 1 g
Sinónimo Tiglaldehyde, (2E)-2-Methyl-2-butenal, (E)-2-Methyl-2-butenal, (E)-2-Methyl-2-butenal, (E)-2-Methylbut-2-en-1-al, NSC 2179, Tiglic Aldehyde, trans-2-Methyl-2-butenal, trans-Tiglaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O/c1-3-5(2)4-6/h3-4H,1-2H3/b5-3+
SMILES C\C=C(/C)\C=O
Nombre IUPAC (E)-2-metilbut-2-enal
Peso molecular (g/mol) 84.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.0575