Learn More
Óxido trans-Linalool, TRC
Código de producto. 30479997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479997 50 mg 50 miligramos
30466987 10 mg 10 miligramos
30466900 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479997 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46597550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34995-77-2
Fórmula molecular C10H18O2
Peso molecular (g/mol) 170.25
Sinónimo trans-5-Ethenyltetrahydro-α,α,5-trimethyl-2-furanmethanol, Tetrahydro-α,α,5-trimethyl-5-vinyl-furfuryl Alcohol, rel-(2R,5R)-5-Ethenyltetrahydro-α,α,5-trimethyl-2-furanmethanol, (E)-Furanoid Linalool Oxide, (E)-Linalool Oxide, (E)-Linalool Oxide A, e-Linalool Oxide (furanoid), Epoxydihydrolinalool I, Linalool A Oxide, Linalool Oxide 2, Linalool Oxide A, Linalool Oxide II, trans-2-Methyl-2-vinyl-5-(1-hydroxy-1-methylethyl)tetrahydrofuran, trans-2-Vinyl-2-methyl-5-(1-hydroxy-1-methylethyl)tetrahydrofuran, trans-Epoxylinalool, trans-Furan Linalool Oxide, trans-Furanoid Linalool Oxide, trans-Linalool 3,6-oxide, trans-Linalool Oxide, trans-Linalool Oxide (furanoid), trans-f-Linalool Oxide, trans-α,α,5-Trimethyl-5-vinyltetrahydrofurfuryl Alcohol
Nombre IUPAC 2-[(2R,5R)-5-etenil-5-metiloxalán-2-il]propano-2-ol
SMILES C=C[C@]1(C)CC[C@H](C(C)(O)C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Linalool Oxide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O2/c1-5-10(4)7-6-8(12-10)9(2,3)11/h5,8,11H,1,6-7H2,2-4H3/t8-,10+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.1307