Learn More
Thermo Scientific Chemicals trans-L-3-hidroxiprolina
Código de producto. 17281306 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17281306 500 mg 500 miligramos
17271306 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17281306 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 297795000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4298-08-2
Fórmula molecular C5H9NO3
Peso molecular (g/mol) 131.13
Número MDL MFCD00216471
Clave InChI BJBUEDPLEOHJGE-IMJSIDKUSA-N
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S)-3-hidroxipirrolidina-2-carboxílico
SMILES O[C@H]1CCN[C@@H]1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-L-3-Hydroxyproline
Punto de fusión 235.0°C
Rotación específica -17.50
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.13