Learn More
ácido trans-jasmónico (1 g/10 ml de etanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-Jasmonic Acid |
| CAS | 77026-92-7 |
| Fórmula molecular | C12H18O3 |
| Cantidad | 2.5 mL |
| Sinónimo | (1R,2R)-rel-3-Oxo-2-(2Z)-2-penten-1-ylcyclopentaneacetic Acid, (+/-)-Jasmonic Acid, [1alpha,2beta(Z)]-3-Oxo-2-(2-pentenyl)cyclopentaneacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18O3/c1-2-3-4-5-10-9(8-12(14)15)6-7-11(10)13/h3-4,9-10H,2,5-8H2,1H3,(H,14,15)/b4-3-/t9-,10-/m1/s1 |
| SMILES | CC\C=C/CC1C(CC(=O)O)CCC1=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[rac-(1R,2R)-3-oxo-2-[rac-(Z)-pent-2-enil]ciclopentil]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 210.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.1256 |