Learn More
trans-isomiristicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-Isomyristicin |
| CAS | 18312-21-5 |
| Fórmula molecular | C11H12O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12O3/c1-3-4-8-5-9(12-2)11-10(6-8)13-7-14-11/h3-6H,7H2,1-2H3/b4-3+ |
| SMILES | COc1cc(\C=C\C)cc2OCOc12 |
| Nombre IUPAC | 4-metoxi-6-[(E)-prop-1-enil]-1,3-benzodioxol |
| Peso molecular (g/mol) | 192.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.0786 |