Learn More
ácido trans-indol-3-acrílico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430113 1 g 1 g
11440113 5 g 5 g
11450113 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430113 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12143.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 29953-71-7 | C11H9NO2 | 187.198 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29953-71-7
Fórmula molecular C11H9NO2
Peso molecular (g/mol) 187.198
Número MDL MFCD00005633
Clave InChI PLVPPLCLBIEYEA-AATRIKPKSA-N
Sinónimo 3-indoleacrylic acid, trans-3-indoleacrylic acid, indole-3-acrylic acid, 3-indolylacrylic acid, indole-3beta-acrylic acid, 3-1h-indol-3-yl acrylic acid, indole-3-crylic acid, 2e-3-1h-indol-3-yl prop-2-enoic acid, trans-3-1h-indol-3-yl acrylic acid, indoleacrylic acid van
PubChem CID 5375048
Nombre IUPAC Ácido (E)-3-(1H-indol-3-il)prop-2-enoico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Indole-3-acrylic acid
Punto de fusión ∼185°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 6317
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.2
Porcentaje de pureza ≥98%