Learn More
Trans-Hidroxi Praziquantel, TRC
Código de producto. 30135107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135107 50 mg 50 miligramos
30010330 5 mg 5 miligramos
30011642 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135107 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95240550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134924-71-3
Fórmula molecular C19H24N2O3
Peso molecular (g/mol) 328.41
Sinónimo 1,2,3,6,7,11b-Hexahydro-2-[(cis-4-hydroxycyclohexyl)carbonyl]-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, trans-1,2,3,6,7,11b-Hexahydro-2-[(4-hydroxycyclohexyl)carbonyl]- 4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one;
Nombre IUPAC 2-((1r,4r)-4-hidroxiciclohexano-1-carbonilo)-1,2,3,6,7,11b-hexahidro-4H-pirazino[2,1-a]isoquinolina-4-una
SMILES O=C1N2CCC3=CC=CC=C3C2CN(C([C@H]4CC[C@H](O)CC4)=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Hydroxy Praziquantel
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2O3/c22-15-7-5-14(6-8-15)19(24)20-11-17-16-4-2-1-3-13(16)9-10-21(17)18(23)12-20/h1-4,14-15,17,22H,5-12H2/t14-,15-,17?
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.18
Porcentaje de pureza >95%