Learn More
trans-hidroxiperhexilina (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-Hydroxy Perhexiline(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 917877-74-8 |
| Fórmula molecular | C19 H35 N O |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Trans-Hydroxy Perhexiline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H35NO/c21-18-11-9-16(10-12-18)19(15-6-2-1-3-7-15)14-17-8-4-5-13-20-17/h15-21H,1-14H2/t16-,17?,18-,19? |
| SMILES | O[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(CC2CCCCN2)C3CCCCC3 |
| Nombre IUPAC | 4-(1-ciclohexil-2-piperidin-2-iletil)ciclohexan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 293.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.2719 |