Learn More
trans-Hidroxi Perhexilina-d11 (Mezcla de Diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-hydroxy Perhexiline cyclohexyl-d11 (mixture of diastereomers) |
| CAS | 1276016-24-0 |
| Fórmula molecular | C19 D11 H24 N O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | trans-4-[1-(Cyclohexyl-d11)-2-(2-piperidinyl)ethyl]cyclohexanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H35NO/c21-18-11-9-16(10-12-18)19(15-6-2-1-3-7-15)14-17-8-4-5-13-20-17/h15-21H,1-14H2/t16-,17?,18-,19?/i1D2,2D2,3D2,6D2,7D2,15D |
| SMILES | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C(CC2CCCCN2)[C@@H]3CC[C@@H](O)CC3)C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 4-[2-(2-piperidil)-1-(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undeuteriociclohexil)etil]ciclohexanol |
| Peso molecular (g/mol) | 304.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.3409 |