Learn More
trans-Haloperidol N-óxido, TRC
Código de producto. 30007932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007932 5 mg 5 miligramos
30009381 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007932 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH1037255MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150214-93-0
Fórmula molecular C21H23ClFNO3
Peso molecular (g/mol) 391.86
Sinónimo 4-[trans-4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-oxido-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone, trans-4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone N-Oxide
Nombre IUPAC (1r,4s)-4-(4-clorofenilo)-1-(4-(4-fluorofenil)-4-oxobutil)-4-hidroxipiperidina 1-óxido
SMILES O=C(CCC[N@+]1([O-])CC[C@](C2=CC=C(Cl)C=C2)(O)CC1)C3=CC=C(F)C=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Haloperidol N-Oxide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23ClFNO3/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(27,15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2/t21-,24-
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.14