Learn More
Ácido transglutacónico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | trans-Glutaconic Acid |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-2H,3H2,(H,6,7)(H,8,9)/b2-1+ |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.0266 |