Learn More
trans-Feruloylstigmastanol, TRC
Código de producto. 30396545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30396545 50 mg
30393142 25 mg
30392816 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30396545 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF30952050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117857-70-2
Fórmula molecular C39H60O4
Peso molecular (g/mol) 592.89
Sinónimo Stigmastan-3-ol, 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoate, [3beta(E),5alpha]-Sitostanyl Ferulate, Stigmastanol trans-Ferulate, (E)-(3S,5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-17-((2R,5R)-5-ethyl-6-methylheptan-2-yl)-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylate
SMILES CC[C@H](CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)\C=C\c5ccc(O)c(OC)c5)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Feruloylstigmastanol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C39H60O4/c1-8-28(25(2)3)12-9-26(4)32-15-16-33-31-14-13-29-24-30(19-21-38(29,5)34(31)20-22-39(32,33)6)43-37(41)18-11-27-10-17-35(40)36(23-27)42-7/h10-11,17-18,23,25-26,28-34,40H,8-9,12-16,19-22,24H2,1-7H3/b18-11+/t26-,28-,29+,30+,31+,32-,33+,34+,38+,39-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 592.4492