Learn More
trans-Ferulaldehído, TRC
Código de producto. 30392657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30392657 100 mg -
30400592 50 mg 50 miligramos
30390211 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30392657 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH973078100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20649-42-7
Fórmula molecular C10H10O3
Peso molecular (g/mol) 178.18
Sinónimo (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenal, (2E)-4-Hydroxy-3-methoxycinnamaldehyde, (E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylaldehyde, (E)-3-(4-Hydroxy-m-methoxyphenyl)prop-2-enal, (E)-Coniferaldehyde, (E)-Coniferyl aldehyde, (E)-Ferulaldehyde, 4-Hydroxy-3-methoxy-trans-cinnamaldehyde, E-Coniferyl aldehyde, trans-Coniferaldehyde, trans-Coniferyl Aldehyde
Nombre IUPAC (E)-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)prop-2-enal
SMILES COc1cc(\C=C\C=O)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Ferulaldehyde
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O3/c1-13-10-7-8(3-2-6-11)4-5-9(10)12/h2-7,12H,1H3/b3-2+
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.063