Learn More
trans-Etil crotonato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10531801 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10531801 500 g Frasco de vidrio 500 g
10377480 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10531801 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 161385000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 623-70-1 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-70-1
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.14
Número MDL MFCD00009289
Clave InChI ZFDIRQKJPRINOQ-HWKANZROSA-N
Sinónimo ethyl crotonate, ethyl trans-crotonate, ethyl e-but-2-enoate, ethyl trans-2-butenoate, crotonic acid, ethyl ester, 2-butenoic acid, ethyl ester, 2e, ethyl e-2-butenoate, 2-butenoic acid, ethyl ester, ethyl 2e-but-2-enoate, crotonic acid, ethyl ester, e
PubChem CID 429065
Nombre IUPAC etil (E)-but-2-enoato
SMILES CCOC(=O)\C=C\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Ethyl crotonate
Nombre de nota 96%
Acidez 1mg KOH/g max.
Color Incolora
Densidad 0.9180g/mL
Punto de ebullición 142°C to 143°C
Temperatura de inflamación 2°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH=CHCO2C2H5
Índice de refracción 1.4232 to 1.4272
Cantidad 500 g
Beilstein 02, 411
Índice Merck 10, 2586
Gravedad específica 0.918
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.14
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-Ethyl crotonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.