Learn More
trans-Doxercalciferol, TRC
Código de producto. 30134314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134314 10 mg 10 miligramos
30011969 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134314 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD55254010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74007-20-8
Fórmula molecular C28 H44 O2
Peso molecular (g/mol) 412.65
Sinónimo 1,3-Cyclohexanediol, 4-methylene-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-octahydro-7a-methyl-1-[(1R,2E,4R)-1,4,5-trimethyl-2-hexen-1-yl]-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-, (1R,3S,5E)-, 9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraene-1,3-diol, (1α,3β,5E,7E,22E)- (9CI), (1R,3S,5E)-4-Methylene-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-octahydro-7a-methyl-1-[(1R,2E,4R)-1,4,5-trimethyl-2-hexen-1-yl]-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-1,3-cyclohexanediol, trans-Doxercalciferol, (5E)-Doxercalciferol, (1α,3β,5E,7E,22E)-9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraene-1,3-diol
Nombre IUPAC (1R,3S,5E)-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(E,2R,5R)-5,6-dimetilhept-3-en-2-ilo]-7a-metil-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-4-ilideno]etilideno]-4-metilidenicohexano-1,3-diol
SMILES CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C\3/C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C)\CCC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Doxercalciferol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H44O2/c1-18(2)19(3)9-10-20(4)25-13-14-26-22(8-7-15-28(25,26)6)11-12-23-16-24(29)17-27(30)21(23)5/h9-12,18-20,24-27,29-30H,5,7-8,13-17H2,1-4,6H3/b10-9+,22-11+,23-12+/t19-,20+,24+,25+,26-,27-,28+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.3341