Learn More
trans-dietilestilbestrol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethylstilbestrol |
| CAS | 56-53-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C18 H20 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4,4'-Stilbenediol, α,α'-diethyl-, (E)- (8CI), 4,4'-Stilbenediol, α,α'-diethyl-, trans- (4CI), Phenol, 4,4'-(1,2-diethyl-1,2-ethenediyl)bis-, (E)-, 4,4'-[(1E)-1,2-Diethyl-1,2-ethenediyl]bis[phenol], (E)-3,4-Bis(4-hydroxyphenyl)-3-hexene, (E)-4,4'-(1,2-Diethyl-1,2-ethenediyl)bisphenol, (E)-Diethylstilbestrol, 4,4'-Dihydroxy-α,β-diethylstilbene, 4,4'-Dihydroxydiethylstilbene, Agostilben, Antigestil, Bertrol, Bio-des, Bufon, Comestrol, Cyren, Cyren A, DEB, DES, DES (synthetic estrogen), Dawe's destrol, Di-Estryl, DiBestrol 2 Premix, Diethylstilbestrol, Distilbene, Domestrol, Estilbin MCO, Estrobene, Estrogenine, Estromenin, Estrosyn, Fonatol, Grafestrol, Hi-Bestrol, Iscovesco, Menostilbeen, Microest, Milestrol, NSC 3070, Neo-Oestranol I, Oestrogenine, Oestromenin, Oestromensyl, Oestromon, Pabestrol, Palestrol, Rumestrol 1, Rumestrol 2, Serral, Sexocretin, Sibol, Stil, Stil-Rol, Stilbestrol, Stilbetin, Stilboefral, Stilboestroform, Stilboestrol, Stilkap, Synestrin, Synthoestrin, Synthofolin, Syntofolin, Vagestrol, trans-4,4'-Dihydroxy-α,β-diethylstilbene, trans-Diethylstilbestrol, trans-α,α'-Diethyl-4,4'-dihydroxystilbene, trans-α,α'-Diethyl-4,4'-stilbenediol, α,α'-Diethyl-4,4'-stilbenediol, α,α'-Diethylstilbenediol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,19-20H,3-4H2,1-2H3/b18-17+ |
| SMILES | CC\C(=C(\CC)/c1ccc(O)cc1)\c2ccc(O)cc2 |
| Nombre IUPAC | 4-[(E)-4-(4-hidroxifenil)hex-3-en-3-il]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 268.35 |
| Mostrar más |