Learn More
Acetato de trans-dietilestilbestrol, TRC
Código de producto. 30384062
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30384062 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30384062 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD445015100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material trans-Diethyl Stilbestrol Acetate
CAS 66320-32-9
Fórmula molecular C20H22O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo (E)-4-[2-[4-(Acetyloxy)phenyl]-1-ethyl-1-butenyl]-phenol
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22O3/c1-4-19(15-6-10-17(22)11-7-15)20(5-2)16-8-12-18(13-9-16)23-14(3)21/h6-13,22H,4-5H2,1-3H3/b20-19+
SMILES CC\C(=C(\CC)/c1ccc(OC(=O)C)cc1)\c2ccc(O)cc2
Nombre IUPAC acetato de [4-[(E)-4-(4-hidroxifenil)hex-3-en-3-il]fenilo]
Peso molecular (g/mol) 310.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.1569
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.