Learn More
Acetato de trans-dietilestilbestrol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-Diethyl Stilbestrol Acetate |
| CAS | 66320-32-9 |
| Fórmula molecular | C20H22O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (E)-4-[2-[4-(Acetyloxy)phenyl]-1-ethyl-1-butenyl]-phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H22O3/c1-4-19(15-6-10-17(22)11-7-15)20(5-2)16-8-12-18(13-9-16)23-14(3)21/h6-13,22H,4-5H2,1-3H3/b20-19+ |
| SMILES | CC\C(=C(\CC)/c1ccc(OC(=O)C)cc1)\c2ccc(O)cc2 |
| Nombre IUPAC | acetato de [4-[(E)-4-(4-hidroxifenil)hex-3-en-3-il]fenilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 310.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.1569 |