Learn More
Caronato de trans-dietilo, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10245362 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10245362 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10245362 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 374260010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Diethyl caronate
CAS 67945-22-6
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H18O4
Índice de refracción 1.4425 to 1.4445
Número MDL MFCD00145428
Cantidad 1 g
Sinónimo trans-diethyl 3,3-dimethylcyclopropane-1,2-dicarboxylate, trans-diethyl caronate
Clave InChI MPRMNWDIYNBXRC-YUMQZZPRSA-N
SMILES CCOC(=O)C1C(C1(C)C)C(=O)OCC
Nombre IUPAC (1R,2R)-3,3-dimetilciclopropano-1,2-dicarboxilato de dietilo
Peso molecular (g/mol) 214.26
PubChem CID 75530030
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.26
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido