Learn More
trans-Diclorobis(trifenilfosfina)paladio(II), 14,0 % mínimo de Pd, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11335988 1 g 1 g
11345988 5 g 5 g
11355988 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11335988 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010491.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Hidrogenación, hidrodepilación, carbonilación, oxidación y formación de enlaces C-C.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13965-03-2
Fórmula molecular C36H30Cl2P2Pd
Peso molecular (g/mol) 701.90
Número MDL MFCD00009593
Clave InChI YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo bis triphenylphosphine palladium ii dichloride, bis triphenylphosphine palladium ii chloride, dichlorobis triphenylphosphine palladium, bis triphenylphosphine palladium chloride, bis triphenylphosphine palladiuml ii dichloride, palladium 2+ ; triphenylphosphane; dichloride, trans-dichlorobis triphenylphosphine palladium ii 1g
PubChem CID 131664180
Nombre IUPAC etano;metano;paladio(2+);trifenilfosfano;dicloruro
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium(II)
Punto de fusión ∼310°C (decomposition)
Color Amarillo
Olor Odorless
Fórmula lineal PdCl2[P(C6H5)3]2
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in benzene,and toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 701.91
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 14,0% mín.
Forma física cristalino/a/s
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • trans-Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium(II)
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium