Learn More
trans-Dibromobis(trifenilfosfina)paladio(II), Pd 13,4 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11371299 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 11371299 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013704.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
Hidrogenación
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22180-53-6
Fórmula molecular C36H30Br2P2Pd
Peso molecular (g/mol) 790.81
Número MDL MFCD00134175
Clave InChI MCSDDEAMPOYJJI-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo trans-dibromobis triphenylphosphine palladium ii, palladium bis triphenylphosphine dibromide, dibromobis triphenylphosphine palladium ii, trans-dibromobis triphenylphosphine-palladium ii, palladium 2+ bis triphenylphosphine dibromide
PubChem CID 11104744
Nombre IUPAC dibromopaladio; trifenilfosfano
SMILES [Br-].[Br-].[Pd++].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Dibromobis(triphenylphosphine)palladium(II)
Cantidad 2 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in chloroform, toluene and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 790.8
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 13,4%
Forma física Polvo