Learn More
trans-Diaminodicloropaladio(II), Premion™, 99,95 % (base metálica), Pd 49,9 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11361668
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
10 g
Unit Size:
0.50 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11361668 10 g 10 g
11351668 0.5 g 0.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11361668 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 011037.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
CAS: 14323-43-4 | Cl2H6N2Pd | 211.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14323-43-4
Fórmula molecular Cl2H6N2Pd
Peso molecular (g/mol) 211.38
Número MDL MFCD00011621
Clave InChI WIEZTXFTOIBIOC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo diammine dichloropalladium, trans-diamminedichloropalladium ii, transpalladin, cl2pd.2nh3, trans-bisamminedichloropalladium, palladium chloride diamine, trans-dichlorodiammine palladium ii, trans-diamminedichloropalladium ii , premion
PubChem CID 61732
Nombre IUPAC azano;dicloropaladio
SMILES N.N.[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Specifications
Nombre del producto químico o material trans-Diamminedichloropalladium(II)
Color Amarillo
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3077
Información de solubilidad Slightly soluble in water; Soluble in NH4OH; Insoluble in chloroform, acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.37
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 49,9% mín.
Densidad 2.5g/mL