Learn More
trans-ciclohexano-1,4-diamina, TRC
Código de producto. 30363264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30363264 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30363264 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC997893500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Cyclohexane-1,4-diamine
CAS 2615-25-0
Fórmula molecular C6H14N2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1,4-Cyclohexanediamine, trans- (8CI, 9CI, ACI), trans-1,4-Cyclohexanediamine (ACI), 1,4-trans-Diaminocyclohexane, trans-1,4-Bisaminocyclohexane, trans-1,4-Diaminocyclohexane, trans-Cyclohexane-1,4-diamine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-
SMILES N[C@@H]1CC[C@@H](N)CC1
Nombre IUPAC ciclohexano-1,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 114.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.1157