Learn More
Cloruro de trans-crotonil, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10246010 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10246010 5 g Frasco de vidrio 5 g
10256010 100 g Frasco de vidrio 100 g
10321344 500 g Frasco de vidrio 500 g
10311344 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10246010 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155910050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 625-35-4 | C4H5ClO | 104.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-35-4
Fórmula molecular C4H5ClO
Peso molecular (g/mol) 104.54
Número MDL MFCD00000734
Clave InChI RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N
Sinónimo crotonyl chloride, 2-butenoyl chloride, crotonoyl chloride, e-but-2-enoyl chloride, e-2-butenoyl chloride, crotonic acid chloride, 2e-but-2-enoyl chloride, 2-butenoyl chloride, e, 2-butenoyl chloride, 2e, trans-2-butenoyl chloride
PubChem CID 643131
Nombre IUPAC cloruro de (E)-but-2-enoilo
SMILES CC=CC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Crotonyl chloride
Nombre de nota tech., 90%
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 120°C to 123°C
Temperatura de inflamación 35°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH=CHCOCl
Índice de refracción 1.4585 to 1.4615
Cantidad 5 g
Beilstein 02, 411
Fieser 13,208
Gravedad específica 1.09
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.54
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-Crotonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.