Learn More
Ácido trans-crotónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
trans-Crotonic acid is used in the copolymerization of crotonic acid hydrogel systems by using gamma-rays. The crosslinked copolymeric crotonic acid hydrogels release fertilizers and drugs that help to prevent environmental pollution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido trans-crotónico se utiliza en la copolimerización de los sistemas de hidrogel de ácido crotónico mediante rayos gamma. Los hidrogeles de ácido crotónico copoliméricos entrecruzados liberan fertilizantes y fármacos que ayudan a prevenir la contaminación ambiental.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Con buena ventilación. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-Crotonic acid |
| Punto de fusión | 70°C to 74°C |
| Densidad | 1.027 |
| Punto de ebullición | 128°C (100 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 87°C (188°F) |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN2823 |
| Beilstein | 1719943 |
| Índice Merck | 14,2597 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- trans-Crotonic acid
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Crotonic acid