Learn More
Crotamitón, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15485418 1 g 1 g
15495418 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485418 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59183.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 124236-29-9 | C13H17NO | 203.29 g/mol
Crotamiton was used to study the photocatalytic decomposition of crotamiton in aqueous solution using TiO2. N-Ethyl-o-crotonotoluidide (Crotamiton) was used to treat scabies and various pruritic dermatoses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usó Crotamitón para estudiar su descomposición fotocatalítica en una solución acuosa, utilizando TiO2. También se empleó N-etil-o-crotonotoluidida (Crotamitón) para tratar la sarna y varias dermatosis pruríticas.
Solubilidad
Soluble en agua (1:500), alcohol, metanol, éter y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124236-29-9
Fórmula molecular C13H17NO
Peso molecular (g/mol) 203.29
Número MDL MFCD00026989
Clave InChI DNTGGZPQPQTDQF-XBXARRHUSA-N
Sinónimo crotamiton, n-ethyl-o-crotonotoluidide, crotamitone, eurax, veteusan, eurasil, euraxil, trans-crotamiton, crotamitonum, crotan
PubChem CID 688020
Nombre IUPAC (E)-N-etil-N-(2-metilfenil)but-2-enamida
SMILES CCN(C(=O)\C=C\C)C1=CC=CC=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Crotamiton
Densidad 0.987
Punto de ebullición 153°C to 155°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Fórmula lineal CH3CH=CHCON(C2H5)C6H4CH3
Índice de refracción 1.5405
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water (1:500),alcohol,methanol,ether,and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.28
Porcentaje de pureza 97%