Learn More
trans-cotinina amida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-Cotinine Amide |
| CAS | 939437-34-0 |
| Fórmula molecular | C11H13N3O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13N3O2/c1-14-9(15)5-8(11(12)16)10(14)7-3-2-4-13-6-7/h2-4,6,8,10H,5H2,1H3,(H2,12,16)/t8-,10+/m0/s1 |
| SMILES | CN1[C@@H]([C@H](CC1=O)C(=O)N)c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | (2S,3S)-1-metil-5-oxo-2-piridin-3-ilpirrolidina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 219.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.1008 |