Learn More
trans-cotinina amida, TRC
Código de producto. 30357628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30357628 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30357628 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC7251005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material trans-Cotinine Amide
CAS 939437-34-0
Fórmula molecular C11H13N3O2
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13N3O2/c1-14-9(15)5-8(11(12)16)10(14)7-3-2-4-13-6-7/h2-4,6,8,10H,5H2,1H3,(H2,12,16)/t8-,10+/m0/s1
SMILES CN1[C@@H]([C@H](CC1=O)C(=O)N)c2cccnc2
Nombre IUPAC (2S,3S)-1-metil-5-oxo-2-piridin-3-ilpirrolidina-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 219.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.1008
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.