Learn More
Derivado trans-Clopidogrel-MP (mezcla de disestereomeros), TRC
Código de producto. 30133109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133109 5 mg 5 miligramos
17917444 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133109 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5872555MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1287430-40-3
Fórmula molecular C25 H26 Cl N O6 S
Peso molecular (g/mol) 504
Sinónimo Clopidogrel Metabolite II, 3-(carboxymethylene)-alpha-(2-chlorophenyl)-4-[[2-(3-methoxyphenyl)-2-oxoethyl]thio]-1-Piperidineacetic acid 1-methyl ester
Nombre IUPAC (2E)-2-[1-[1-(2-clorofenil)-2-metoxi-2-oxoetil]-4-[2-(3-metoxifenil)-2-oxoetil]sulfanilpiperidina-3-ilideno]ácido acético
SMILES ClC1=CC=CC=C1C(C(OC)=O)N2CCC(SCC(C3=CC(OC)=CC=C3)=O)/C(C2)=C/C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(carboxymethylene)-alpha-(2-chlorophenyl)-4-[(2-(3-methoxyphenyl)-2-oxoethyl)thio]-1-Piperidineacetic acid 1-methyl ester
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H26ClNO6S/c1-32-18-7-5-6-16(12-18)21(28)15-34-22-10-11-27(14-17(22)13-23(29)30)24(25(31)33-2)19-8-3-4-9-20(19)26/h3-9,12-13,22,24H,10-11,14-15H2,1-2H3,(H,29,30)/b17-13+
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.1169