Learn More
trans-Clopidogrel-MP-13C, d3 Derivado de éster etílico (mezcla de disestereomeros), TRC
Código de producto. 30365520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365520 5 mg 5 miligramos
30367245 10 mg 10 miligramos
30362875 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30365520 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5872775MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1331383-23-3
Fórmula molecular C2613CH27D3ClNO6S
Peso molecular (g/mol) 536.06
Sinónimo Trans-Clopidogrel-Mp-13C,D3 Ethyl Ester Derivative, (Mixture Of Diastereomers)
Nombre IUPAC metilo 2-(2-clorofenilo)-2-[(3E)-3-(2-etoxi-2-oxietilideno)-4-[2-oxo-2-[3-(trideuterio(113C)metoxi)fenil]etil]sulfanpiperidina-1-il]acetato
SMILES [2H][13C]([2H])([2H])Oc1cccc(c1)C(=O)CSC2CCN(C/C/2=C\C(=O)OCC)C(C(=O)OC)c3ccccc3Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Clopidogrel-MP-13C,d3 Ethyl Ester Derivative(Mixture of Diastereomers)
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H30ClNO6S/c1-4-35-25(31)15-19-16-29(26(27(32)34-3)21-10-5-6-11-22(21)28)13-12-24(19)36-17-23(30)18-8-7-9-20(14-18)33-2/h5-11,14-15,24,26H,4,12-13,16-17H2,1-3H3/b19-15+/i2+1D3