Learn More
Trans-Clopenthixol Sal Succinata, TRC
Código de producto. 30360837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30360837 25 mg
30359188 5 mg
30357649 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30360837 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC58719025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246833-58-8
Fórmula molecular C22 H25 Cl N2 O S . C4 H6 O4
Peso molecular (g/mol) 519.05
Sinónimo 4-[3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-1-piperazineethanol Succinate, Butanedioic acid, 2-[4-[3-(2-chlorothioxanthen-9-ylidene)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Clopenthixol Succinate, Zuclopenthixol Succinate Salt
Nombre IUPAC ácido butanedioico; 2-[4-[3-(2-clorotiaxanteno-9-ilideno)propil]piperazina-1-il]etanol
SMILES OCCN1CCN(CCC=C2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1.OC(=O)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clopenthixol Succinate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H25ClN2OS.C4H6O4/c23-17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)27-22)5-3-9-24-10-12-25(13-11-24)14-15-26;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2,4-8,16,26H,3,9-15H2;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 518.1642