Learn More
Transcloruro de Clomifeno, TRC
Código de producto. 30003746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003746 2.5 mg 2.50 miligramo
30007224 5 mg 5 miligramos
30006730 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003746 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5870352.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14158-65-7
Fórmula molecular C26H29Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 442.42
Sinónimo (E)-2-[p-(2-chloro-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]-triethylamine Hydrochloride, 2-[4-[(1E)-2-Chloro-1,2-diphenylethenyl]phenoxy]-N,N-diethyl-ethanamine Hydrochloride, (E)-Clomiphene Hydrochloide, ICI 46476, Enclomifene Hydrochloride, Enclomiphene Hydrochloride, trans-Clomifene Hydrochloride;
Nombre IUPAC 2-[4-[(E)-2-cloro-1,2-difeniletenil]fenoxi]-N,N-dietiletanolamina; Cloruro
SMILES CCN(CC)CCOC1=CC=C(C=C1)C(=C(C2=CC=CC=C2)Cl)C3=CC=CC=C3.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Clomiphene Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H28ClNO.ClH/c1-3-28(4-2)19-20-29-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(27)23-13-9-6-10-14-23;/h5-18H,3-4,19-20H2,1-2H3;1H/b26-25+;
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.163
Porcentaje de pureza >95%