Learn More
Citrato de trans-Clomifeno, TRC
Código de producto. 30365526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365526 25 mg -
30362138 100 mg 100 miligramos
30359193 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365526 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC58704525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7599-79-3
Fórmula molecular C32H36ClNO8
Peso molecular (g/mol) 598.08
Sinónimo 2-[4-[(1E)-2-Chloro-1,2-diphenylethenyl]phenoxy]-N,N-diethylethanamine 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate, (E)-Clomiphene Citrate, Clomiphene B Citrate, Enclomid, Enclomiphene Citrate, trans-Clomiphene Citrate
Nombre IUPAC 2-[4-[(E)-2-cloro-1,2-difeniletenil]fenoxi]-N,N-dietiletanolamina; 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico
SMILES OC(CC(O)=O)(C(O)=O)CC(O)=O.Cl/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=CC=C2)/C3=CC=C(OCCN(CC)CC)C=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Clomiphene Citrate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H28ClNO.C6H8O7/c1-3-28(4-2)19-20-29-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(27)23-13-9-6-10-14-23;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-18H,3-4,19-20H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b26-25+;
Formula Weight (peso de la fórmula) 597.2129