Learn More
ácido trans,cis-sorbic, TRC
Código de producto. 30005829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005829 25 mg 25 miligramos
30004880 100 mg 100 miligramos
30003679 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005829 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS67689425MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30361-30-9
Fórmula molecular C6H8O2
Peso molecular (g/mol) 112.13
Sinónimo (2E,4Z)-2,4-Hexadienoic acid, 2-trans,4-cis-Hexadienoic acid
Nombre IUPAC (2E,4Z)-ácido hexa-2,4-dienoico
SMILES C\C=C/C=C/C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans,cis-Sorbic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2-,5-4+
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.0524
Porcentaje de pureza >95%