Learn More
Cloruro de trans-cinamoilo, TRC
Código de producto. 30355115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30355115 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30355115 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5962901G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Cinnamoyl Chloride
CAS 102-92-1
Fórmula molecular C9H7ClO
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-Phenyl-2-propenoyl chloride, 3-Phenylacryloyl chloride, 3-Phenylpropenoyl chloride, Benzylideneacetyl chloride, Cinnamic acid chloride, Cinnamic chloride, NSC 4683, β-Phenylacryloyl chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7ClO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
SMILES ClC(=O)\C=C\c1ccccc1
Nombre IUPAC cloruro de (E)-3-fenilprop-2-enoil
Peso molecular (g/mol) 166.6