Learn More
Ácido trans-cinámico-d7, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2 E)-3-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)-2-propenoic-2,3-d2 Acid |
| CAS | 343338-31-8 |
| Fórmula molecular | C9 D7 H O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | 2-Propenoic-2,3-d2 acid, 3-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)-, (2 E)- (ACI), (2 E)-3-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)-2-propenoic-2,3-d2 acid (ACI), 2-Propenoic-2,3-d2 acid, 3-(phenyl-d5)-, (2 E)- (9 CI), trans-Cinnamic-d7 acid, trans-Cinnamic acid D7 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7 H,(H,10,11)/b7-6+/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D |
| SMILES | [2 H]\C(=C(\[2 H])/c1c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1[2 H])\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-2,3-dideuterio-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)prop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 155.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0964 g/mol |
| Mostrar más |