Learn More
Ácido trans-cinámico-d5 (fenil-d5), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2 E)-3-(Phenyl-d5)-2-propenoic Acid |
| CAS | 352431-48-2 |
| Fórmula molecular | C9 D5 H3 O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | 2-Propenoic acid, 3-(phenyl-d5)-, (2 E)- (9 CI), (2 E)-3-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)-2-propenoic acid, trans-Cinnamic-d5 acid, (2 E)-3-(Phenyl-d5)-2-propenoic acid, trans-Cinnamic acid D5 (phenyl-D5) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7 H,(H,10,11)/b7-6+/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(\C=C\C(=O)O)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)prop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 153.189 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.084 g/mol |
| Mostrar más |