Learn More
ácido trans-cinámico, Mikromol™
Código de producto. 17950656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17950656 25 mg 25 miligramos
17942036 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17950656 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0900.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido transcinámico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Cinnamic Acid
CAS 140-10-3
Nombres de analitos o componentes trans-Cinnamic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H8 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, (2E)-, 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, (E)-, Cinnamic acid, (E)- (8CI), (2E)-3-Phenyl-2-propenoic acid, (2E)-2-Phenyl-2-propenoic acid, (2E)-3-Phenylprop-2-enoic acid, (2E)-Cinnamic acid, (E)-3-Phenyl-2-propenoic acid, (E)-3-Phenylacrylic acid, (E)-3-Phenylprop-2-enoic acid, (E)-Cinnamic acid, 3-Phenyl-(E)-2-propenoic acid, NSC 44010, trans-3-Phenyl-2-propenoic acid, trans-3-Phenylacrylic acid, trans-Cinnamic acid, trans-beta-Carboxystyrene
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+
SMILES OC(=O)\C=C\c1ccccc1
Nombre IUPAC ácido (E)-3-fenilprop-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 148.16
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0524 g/mol