Learn More
trans-Cinnamic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16429116
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16429116 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16429116 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0610
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress trans-Cinnamic acid is a natural antimicrobial, with minimal inhibitory concentration (MIC) of 250 μg/mL against fish pathogen A. sobria, SY-AS1.
trans-Cinnamic acid is a natural antimicrobial, with minimal inhibitory concentration (MIC) of 250 μg/mL against fish pathogen A. sobria, SY-AS1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Cinnamic acid
Forma física Solid
CAS 140-10-3
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H8O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo trans-3-Phenylacrylic acid
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (674.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 148.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.16
Porcentaje de pureza 99.98%