Learn More
Ácido trans-cinámico, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
trans-Cinnamic acid is used in flavors, synthetic indigo and pharmaceuticals. It is involved in the production of methyl, ethyl and benzyl esters, which is used in the perfume industry. It serves as a precursor to the sweetener aspartame through enzyme-catalyzed amination to phenylalanine. It is a self-inhibitor produced by fungal spores to prevent germination. In addition, it is used to establish phenolic compounds by liquid chromatography, ultraviolet and mass spectrometry. It is utilized as a potential agent, thereby preventing lung tumor cells from metastasizing. Further, it induces intracellular release of calcium ions from the vacuole to the cytoplasm in order to trigger phytotoxicity in cucumber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido trans-cinámico se utiliza en sabores, índigo sintético y productos farmacéuticos. Participa en la producción de ésteres de metilo, etilo y bencilo, que se utilizan en la industria del perfume. Sirve como precursor del edulcorante aspartamo a través de la aminación catalizada por enzimas a fenilalanina. Es un autoinhibidor producido por esporas de hongos para evitar la germinación. Además, se utiliza para establecer compuestos fenólicos por cromatografía líquida, espectrometría ultravioleta y de masas. Se utiliza como un agente potencial, evitando así la metástasis de las células tumorales pulmonares. Además, induce la liberación intracelular de iones de calcio de la vacuola al citoplasma para desencadenar la fitotoxicidad en el pepino.
Solubilidad
Soluble en muchos disolventes orgánicos. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-Cinnamic Acid |
| Punto de fusión | De 133 °C a 136 °C |
| Punto de ebullición | 147 °C (4 mm) |
| Densidad | 0,910 |
| Cantidad | 100 g |
| Temperatura de inflamación | 166 °C (330 °F) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99% |
| Beilstein | 1905952 |
| Índice Merck | 14,2299 |
| Información de solubilidad | Soluble in many organic solvents. Slightly soluble in water. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- trans-Cinnamic acid
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: trans-Cinnamic acid