Learn More
trans-Cinnamamide, TRC
Código de producto. 30367899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367899 10 g 10 g
30367122 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30367899 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC44202510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22031-64-7
Fórmula molecular C9 H9 N O
Peso molecular (g/mol) 147.17
Sinónimo 2-Propenamide, 3-phenyl-, (2E)-, 2-Propenamide, 3-phenyl-, (E)-, Cinnamamide, (E)- (8CI), (2E)-3-Phenyl-2-propenamide, (E)-3-Phenyl-2-propenamide, (E)-Cinnamamide, U 2422, trans-3-Phenyl-2-propenamide, trans-Cinnamamide, trans-Cinnamic acid amide, trans-Cinnamoylamine, trans-β-(Aminocarbonyl)styrene, Mitomycin Imp. A (EP)
Nombre IUPAC (E)-3-fenilprop-2-enamida
SMILES NC(=O)\C=C\c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Cinnamamide
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,10,11)/b7-6+
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0684